Merck
69479
Supelco
N-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5%
別名:
N-トリメチルシリル-N-メチルトリフルオロアセトアミド, MSTFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
199.25
Beilstein:
1941550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
8.8 mmHg ( 27 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
≥98.5%
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.38 (lit.)
n20/D 1.380
bp
130-132 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI Key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド(MSTFA)はシリル化試薬です。
アプリケーション
MSTFAは、GC-MSを使用してステロイドホルモン17α-エチニルエストラジオール(EE2)およびエストロンを測定するためのシリル化処理に使用される場合があります。MSTFAは、酢酸エチル、アセトニトリルおよびジクロロメタン溶媒中のトリメチルシリルクロリド(TMCS)とともに、トリメチルシリル(TMS)誘導体およびtert-ブチルジメチルシリル(TBS)誘導体の生成をもたらします。
アミン、アミノ酸、カルボキシル、ヒドロキシアミン、インドールアルキルアミン、n-ニトロソアミノ酸、ヌクレオシド、フェノールアルキルアミン、セロトニンおよびトリプタミンの誘導体化に適しています。
その他情報
N-アセチル-N、トリフルオロアセチル、トリメチルシリル、N-トリメチルシリル-N-トリフルオロアセチル、およびO-トリメチルシリル(TMS)用の試薬です。
強力なシリル化剤です。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69479-VAR:
69479-BULK:
69479-10X1ML:
69479-5ML:
69479-25ML:
69479-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Journal of Chromatography A, 115, 591-591 (1975)
M. Donike
Chromatographia, 9, 440-440 (1976)
M Donike et al.
Journal of chromatography, 134(2), 385-395 (1977-04-11)
The 1N-TMS-omegan-TFA-derivatives of indolalkylamines are suitable for estimation by combined gas chromatography and mass spectrometry for two reasons, viz. (1) Under electron impact charge stabilisation at the indole nucleus is favoured, so structure-specific ions form the base peak. For unsubstituted
Chanhee Jo et al.
Experimental & molecular medicine, 52(12), 2005-2019 (2020-12-15)
Acetylation is the most studied histone acyl modification and has been recognized as a fundamental player in metabolic gene regulation, whereas other short-chain acyl modifications have only been recently identified, and little is known about their dynamics or molecular functions
資料
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
プロトコル
Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.