Merck
69478
Supelco
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12F3NOSi
CAS番号:
分子量:
199.25
Beilstein:
1941550
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0%
製品名
N-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド (1% トリメチルクロロシラン含有), for GC derivatization, LiChropur
品質水準
グレード
for GC derivatization
アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.378
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI Key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
シリル化は、ガスクロマトグラフィー・質量分析法(GS-MS)によるフッ素代謝物の解析中にN-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド(MTFA)を添加して実施できます。
アプリケーション
トリメチルクロロシランを添加すると、アミド、二級アミン、およびヒンダードヒドロキシ基の誘導体化が進みます。多くの場合、TMS誘導体の揮発性物質のほとんどはGCの溶媒前端で溶出します。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69478-5ML-F:
69478-VAR-F:
69478-0.1ML-F-KC:
69478-1ML-F:
69478-1ML-KC:
69478-10X0.1ML-F:
69478-10X1ML-F:
69478-VAR:
69478-1ML-F-KC:
69478-10X1ML:
69478-BULK:
69478-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Filamentous fungal biofilm for production of human drug metabolites.
Amadio, Jessica, Eoin Casey, and Cormac D. Murphy.
Applied Microbiology and Biotechnology, 97 (13), 5955-5963 (2013)
Stina K Lien et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 118-124 (2012-06-15)
GC-MS analysis of silylated metabolites is a sensitive method that covers important metabolite groups such as sugars, amino acids and non-amino organic acids, and it has become one of the most important analytical methods for exploring the metabolome. Absolute quantitative
Harin Kanani et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 871(2), 191-201 (2008-06-10)
Metabolomics being the most recently introduced "omic" analytical platform is currently at its development phase. For the metabolomics to be broadly deployed to biological and clinical research and practice, issues regarding data validation and reproducibility need to be resolved. Gas
Hee-Kyung Jeon et al.
Journal of chromatography. A, 1131(1-2), 192-202 (2006-08-08)
A novel method has been developed to simultaneously determine and quantify seven organic UV filters employing liquid (solid)-liquid extraction, derivatization with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) and gas chromatography with mass spectrometric detection in various environmental matrices. The UV filters determined were:
Iria González-Mariño et al.
Journal of chromatography. A, 1217(11), 1748-1760 (2010-02-13)
An alternative method for the sensitive determination of several drugs of abuse and some of their metabolites in surface and sewage water samples is proposed. Analytes are concentrated using a solid-phase extraction (SPE) sorbent, converted into the corresponding trimethylsilyl derivatives
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs