Merck
M7891
Supelco
N-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド
BioReagent, for silylations, LiChropur
別名:
N-トリメチルシリル-N-メチルトリフルオロアセトアミド, MSTFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
199.25
Beilstein:
1941550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8.8 mmHg ( 27 °C)
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
品質
for silylations, LiChropur
反応適合性
reaction type: Silylations
reagent type: derivatization reagent
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 0.1 mg/mL
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI Key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide(MSTFA)は、分析化学におけるシリル化反応に一般的に使用されるバイオ試薬です。
アプリケーション
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamideは、以下に使用されています:
  • ガスクロマトグラフィー/質量分析(GC/MS)を用いたメタボロミクス解析の誘導体化ステップにおいて。
  • 水素炎イオン化型検出器ガスクロマトグラフィー(GC-FID)分析における誘導体化試薬。
包装
密封アンプルには1 mL入っています。グラムサイズの製品は、スクリュ-キャップのボトルに入っています。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M7891-BULK:
M7891-VAR:
M7891-1ML-KC:
M7891-10AMP:
M7891-25G:
M7891-1AMP:
M7891-10X1ML:
M7891-5G:
M7891-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Response of Downy Oak (Quercus pubescens Willd.) to climate change: Transcriptome assembly, differential gene analysis and targeted metabolomics
Mevy JP, et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(9), 1149-1149 (2020)
A gas chromatography-mass spectrometry-based whole-cell screening assay for target identification in distal cholesterol biosynthesis
Muller C, et al.
Nature Protocols, 14(8), 2546-2570 (2019)
Stina K Lien et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 118-124 (2012-06-15)
GC-MS analysis of silylated metabolites is a sensitive method that covers important metabolite groups such as sugars, amino acids and non-amino organic acids, and it has become one of the most important analytical methods for exploring the metabolome. Absolute quantitative
Hee-Kyung Jeon et al.
Journal of chromatography. A, 1131(1-2), 192-202 (2006-08-08)
A novel method has been developed to simultaneously determine and quantify seven organic UV filters employing liquid (solid)-liquid extraction, derivatization with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) and gas chromatography with mass spectrometric detection in various environmental matrices. The UV filters determined were:
Iria González-Mariño et al.
Journal of chromatography. A, 1217(11), 1748-1760 (2010-02-13)
An alternative method for the sensitive determination of several drugs of abuse and some of their metabolites in surface and sewage water samples is proposed. Analytes are concentrated using a solid-phase extraction (SPE) sorbent, converted into the corresponding trimethylsilyl derivatives