Merck
B2629
Sigma-Aldrich
ベタイン
≥98% (perchloric acid titration)
別名:
(カルボキシメチル)トリメチルアンモニウム 分子内塩, オキシノイリン, トリメチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2COO-
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
3537113
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
sugar beets
品質水準
アッセイ
≥98% (perchloric acid titration)
フォーム
powder or crystals
mp
310 °C (dec.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI Key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベタインは、4 級アンモニウム双性イオンであり、動物、植物、および微生物に広く存在します。また、小麦、ホウレンソウ、甲殻類、およびテンサイなどに含まれているように、良好な食物資源を形成します。ベタインはアミノ酸であるグリシンのメチル化誘導体です。トリメチルグリシン、グリシンベタイン、リシン、およびオキシノイリンなどの異なる名前でも知られています。
アプリケーション
ベタインは、凍結保存からの再増殖における抗酸化剤の影響を調べる研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コリンの酸化代謝の最終生成物であるベタインは、特にメチオニン生合成の副次的経路での一般的なメチル供与体です。これは、メチオニンを生合成する主要経路に欠陥があるホモシスチン尿症の治療に使用されます。
トランスメチレーションに関与するベタインとは別に、ストレス下での細胞保護における有機オスモライトとして機能します。これは植物や微生物において顕著に観察されます。ベタインはまた、S-アデノシルメチオニンのレベルを上昇させ、脂肪肝への影響を減少させることが知られています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2629-50G:
B2629-1KG:
B2629-VAR:
B2629-BULK:
B2629-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jindong Hao et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(6) (2021-07-03)
m6A is one of the most common and abundant modifications of RNA molecules present in eukaryotes. The methyltransferase complex, consisting of methyltransferase-like 3 (METTL3), METTL14, and WTAP, is responsible for the m6A modification of RNA. WTAP was identified as an
L Garcia-Gonzalez et al.
International journal of food microbiology, 129(3), 253-263 (2009-01-23)
High pressure carbon dioxide (HPCD) treatment is currently considered as an attractive non-thermal process for preserving food. Industrial application of this technique requires, among others, systematic (quantitative) data on the inactivation of food relevant pathogenic and spoilage microorganisms, and in-depth
Antioxidant and anti-stress compounds improve regrowth of cryopreserved Rubus shoot tips
Uchendu EE, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 46(4), 386-393 (2010)
Yuna Choi et al.
Experimental neurobiology, 30(4), 308-317 (2021-09-07)
Experimental autoimmune uveitis (EAU) is an animal model of human autoimmune uveitis that is characterized by the infiltration of autoimmune T cells with concurrent increases in pro-inflammatory cytokines and reactive oxygen species. This study aimed to assess whether betaine regulates
Lei Gao et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
The effective cryopreservation of mesenchymal stem cells (MSCs) is indispensable to the operation of basic research and clinical transplantation. The prevalent protocols for MSC cryopreservation utilize dimethyl sulfoxide (DMSO), which is easily permeable and able to protect MSCs from cryo-injuries