由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
色
white
pKa (25 °C)
3.5
mp
134-136 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL at 37 °C(lit.)
H2O: 3 mg/mL at 25 °C(lit.)
ethanol: 50 mg/mL
aqueous base: decomposes
&ε; (減衰係数)
190 at 298 nm in aqueous base at 1 mM
409 at 231 nm in aqueous base at 1 mM
466 at 230 nm in aqueous acid at 1 mM
68 at 278 nm in aqueous acid at 1 mM
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ITGA2B(3674) , ITGB3(3690) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
250 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5376-500G:4548173947037
A5376-VAR:
A5376-250G:4548173947020
A5376-100G:4548173947006
A5376-1KG:4548173947013
A5376-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック