Merck
PHR1003
Supelco
アスピリン(アセチルサリチル酸)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アセチルサリチル酸, 2-アセトキシ安息香酸, O-アセチルサリチル酸, ASA, アスピリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
779271
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 617
traceable to Ph. Eur. A0200000
traceable to USP 1044006
APIファミリー
aspirin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスピリン(アセチルサリチル酸)は、心臓発作および脳卒中の二次予防に広く使用されているシクロオキシゲナーゼ阻害物質であり、抗血小板薬です。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アスピリン(アセチルサリチル酸)は、医薬製剤中の分析物を分光光度法および逆相高速液体クロマトグラフィー法で定量する際に、医薬品標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
COX-1アイソフォームに対する向上した選択性で、シクロオキシゲナーゼ(プロスタグランジンH合成酵素)の阻害によりプロスタグランジン産生を遮断。抗血栓作用は、トロンボキサン産生および血小板凝集を抑制する血小板中のCOX-1の阻害によるものです。結腸直腸およびその他の固形腫瘍に対する化学的予防。
COX-1アイソフォームに対する選択性が高く、シクロオキシゲナーゼ(プロスタグランジンHシンターゼ)を阻害することにより、プロスタグランジンの産生を阻害します。抗血栓効果は、トロンボキサン産生と血小板凝集を阻害する血小板におけるCOX-1の阻害に起因します。結腸直腸および他の固形腫瘍に対する化学的予防。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB7669と入力してください。これは単に証明書の例なので、受け取るロットではない場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
250 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01478-1G:
PHR1003-1G-PW:
PHR1003-1G-BULK:
01478-1G-BULK:
PHR1003-1G:4548173961552
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Preliminary studies on the analgesic activity of latex of Calotropris procera
Dewan.S, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 73, 307-311 (2000)
Studies on the anti-inflammatory and analgesic activity of Cedrus deodara (Roxb.) Loud. wood oil
Shinde.AU, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 65, 21-27 (1999)
Simultaneous determination of clopidogrel and aspirin in pharmaceutical dosage forms
Mishra P and Dolly A
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 63(3) (2006)
Rapid and simultaneous determination of aspirin and dipyridamole in pharmaceutical formulations by reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method
Prakash K, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(2), 244-251 (2011)
Christina Perneby et al.
Thrombosis and haemostasis, 95(4), 652-658 (2006-04-08)
Aspirin is widely used, but dosages in different clinical situations and the possible importance of "aspirin resistance" are debated. We performed an open cross-over study comparing no treatment (baseline) with three aspirin dosage regimens--37.5 mg/day for 10 days, 320 mg/day