包装
vial of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ITGA2B(3674) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
250 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3160-5X1VL:4548173349350
A3160-1VL:4548173349343
A3160-BULK:
A3160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)