Merck
A0200000
アセチルサリチル酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-アセトキシ安息香酸, O-アセチルサリチル酸, ASA, アスピリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
779271
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aspirin
メーカー/製品名
EDQM
mp
134-136 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Acetylsalicylic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
COX-1アイソフォームに対する向上した選択性で、シクロオキシゲナーゼ(プロスタグランジンH合成酵素)の阻害によりプロスタグランジン産生を遮断。抗血栓作用は、トロンボキサン産生および血小板凝集を抑制する血小板中のCOX-1の阻害によるものです。結腸直腸およびその他の固形腫瘍に対する化学的予防。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F
引火点(℃)
250 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0200000-1EA:
A0200000:4548173349275
A0200000-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
サリチル酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1609002
サリチル酸
サリチル酸 British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP775
サリチル酸
メフェナム酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0252600
メフェナム酸
サリチル酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
52341
サリチル酸
Christina Perneby et al.
Thrombosis and haemostasis, 95(4), 652-658 (2006-04-08)
Aspirin is widely used, but dosages in different clinical situations and the possible importance of "aspirin resistance" are debated. We performed an open cross-over study comparing no treatment (baseline) with three aspirin dosage regimens--37.5 mg/day for 10 days, 320 mg/day
Andrew O Maree et al.
Journal of the American College of Cardiology, 46(7), 1258-1263 (2005-10-04)
We investigated whether use of low-dose enteric-coated (EC) aspirin for secondary prevention of cardiovascular events has sufficient bioavailability to achieve complete platelet cyclooxygenase (COX) inhibition in all individuals. Aspirin reduces cardiovascular morbidity and mortality in patients with pre-existing vascular disease;
A O Maree et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(10), 2340-2345 (2005-09-10)
Aspirin (acetylsalicylic acid) irreversibly inhibits platelet cyclooxygenase (COX)-1, the enzyme that converts arachidonic acid (AA) to the potent platelet agonist thromboxane (TX) A2. Despite clear benefit from aspirin in patients with cardiovascular disease (CAD), evidence of heterogeneity in the way
Gregg W Stone et al.
Lancet (London, England), 382(9892), 614-623 (2013-07-31)
The relation between platelet reactivity and stent thrombosis, major bleeding, and other adverse events after coronary artery implantation of drug-eluting stents has been incompletely characterised. We aimed to determine the relation between platelet reactivity during dual therapy with aspirin and
Gwen M C Masclee et al.
Gastroenterology, 147(4), 784-792 (2014-06-18)
Concomitant use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and low-dose aspirin increases the risk of upper gastrointestinal bleeding (UGIB). Guidelines suggest avoiding certain drug combinations, yet little is known about the magnitude of their interactions. We estimated the risk of UGIB