蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
APIファミリー
salicylic acid
メーカー/製品名
USP
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
benzene: slightly soluble
boiling water: soluble
chloroform: sparingly soluble
ether: freely soluble
toluene: slightly soluble
water: slightly soluble
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used to prepare standard solutions for the assay, impurity analysis, and performance test by using liquid chromatography in conjunction with a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP) :
- Salicylic Acid
- Methyl Salicylate
- Magnesium Salicylate Tablets
- Aspirin Boluses
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1609002-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック