Merck
1614636
USP
サリチル酸ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸 ナトリウム塩, 2-ヒドロキシ安息香酸ナトリウム, サリチル酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4COONa
CAS番号:
分子量:
160.10
Beilstein:
3732792
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium salicylate
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sodium salicylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sodium Salicylate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
1614636-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6