APIファミリー
pentoxifylline, caffeine, dimenhydrinate
メーカー/製品名
USP
mp
234-236.5 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
カフェイン USP 標準品は USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。また、次のような USP モノグラフでも使用できます:
- カフェインクエン酸塩注射剤
- カフェインクエン酸塩経口液剤
- アセトアミノフェンおよびカフェイン錠剤
- エルゴタミン酒石酸塩およびカフェイン錠剤
- ブタルビタール、アスピリン、およびカフェインカプセル
- エルゴタミン酒石酸塩およびカフェイン坐薬
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1085003-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acetaminophen and Caffeine Tablets
United States Pharmacopeia, 41(2), 51-51 (2020)
Caffeine
United States Pharmacopeia, 49(2), 661-661 (2020)
Caffeine Citrate Oral Solution
United States Pharmacopeia, 30(5), 663-663 (2013)
Quantitative reversed-phase high-performance liquid chromatographic analysis of ampicillin
Margosis M, et al.
Journal of Chromatography A, 236(2), 461-468 (1982)
Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
United States Pharmacopeia, 40(1), 1681-1681 (2015)