Merck
C0100000
カフェイン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,3,7-トリメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
CAS番号:
分子量:
194.19
Beilstein:
17705
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
dimenhydrinate, pentoxifylline, caffeine
メーカー/製品名
EDQM
mp
234-236.5 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
カフェインEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0100000-70MG:
C0100000-1EA:
C0100000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicolas Bousette et al.
Journal of cellular physiology, 229(3), 374-383 (2013-09-17)
Calnexin (CNX) is an endoplasmic reticulum (ER) quality control chaperone that has been implicated in ER stress. ER stress is a prominent pathological feature of various pathologic conditions, including cardiovascular diseases. However, the role of CNX and ER stress has
Jonathan M Hodgson et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(5), 943-950 (2013-04-05)
Measures of blood pressure variation have been associated with cardiovascular disease and related outcomes. The regular consumption of black tea can lower blood pressure, but its effects on blood pressure variation have yet to be investigated. We aimed to assess
Louise A Horrigan et al.
Pharmacology & therapeutics, 111(3), 877-892 (2006-03-17)
Caffeine is a member of the methylxanthine family of drugs, and is the most widely consumed behaviourally active substance in the western world. This article is focused on the impact of caffeine on immune function. In this regard, a number
Pierre Ayotte et al.
Environmental health perspectives, 113(10), 1318-1324 (2005-10-06)
The Lower North Shore region of the St. Lawrence River is home to a fish-eating population that displays an unusually high body burden of several organochlorines, including polychlorinated biphenyls (PCBs) and dioxin-like compounds (DLCs). We measured biomarkers indicative of liver
Markus Fehrholz et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(1), L101-L109 (2013-10-29)
Factors positively influencing surfactant homeostasis in general and surfactant protein B (SP-B) expression in particular are considered of clinical importance regarding an improvement of lung function in preterm infants. The objective of this study was to identify effects of physiological