Merck
Y0001103
ジメンヒドリナート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
8-クロロテオフィリン酸 N-(2-ジフェニルメトキシエチル)-N,N-ジメチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO · C7H7ClN4O2
CAS番号:
分子量:
469.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dimenhydrinate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dimenhydrinate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001103:
Y0001103-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Min-Beom Kim et al.
The Laryngoscope, 124(10), 2400-2403 (2014-05-02)
To investigate the characteristics of residual symptoms and to evaluate the effects of adjuvant vestibular suppressants on residual symptoms after successful canalith repositioning procedures (CRPs). Individual randomized controlled trial. One hundred fifty patients with idiopathic benign paroxysmal positional vertigo who
Alison G Halpert et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 26(1), 61-67 (2002-02-12)
The over-the-counter anti-emetic dimenhydrinate (DMH) (Gravol or Dramamine) has been reported to be abused for non-medicinal purposes. Street drug users abuse DMH for the acute effects of euphoric sensations and hallucinations, while psychiatric patients abuse DMH for its anxiolytic or