Merck
BP1119
ジフェニルメタノール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
ジフェニルカルビノール, ベンズヒドリルアルコール, ベンゾヒドロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHOH
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
1424379
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dimenhydrinate, diphenhydramine, ebastine; cyclizine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI Key
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Diphenylmethanol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cyclizine Tablets
  • Cyclizine Injection
  • Cyclizine
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)