APIファミリー
diphenhydramine
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤4.0% water
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl.O
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JKENFNDFNANLFI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
38682-50MG:
38682-BULK:
38682-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)