Merck
PHR1051
Supelco
プロピレングリコール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1,2-プロパンジオール, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
E番号:
E1520
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1576708
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
propylene glycol
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
プロピレングリコールは、一般に、局所皮膚用製剤の透過促進剤として、単独で、または他の透過促進剤(脂肪酸など)と組み合わせて使用されます。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
プロピレングリコールは、医薬製剤中の分析物をクロマトグラフィー法で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)はISO 170344とISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAB9658と入力してください。これは単に証明書の例なので、受け取るロットではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1051-1.5G-PW:
PHR1051-1.5G-BULK:
55670-1.5G-BULK:
55670-1.5G:
PHR1051-1.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of aldehydes in excipients used in liquid/semi-solid formulations by gas chromatography-negative chemical ionization mass spectrometry
Li Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1160(1-2), 299-305 (2007)
Effect of finite doses of propylene glycol on enhancement of in vitro percutaneous permeation of loperamide hydrochloride
Trottet L, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 274(1-2), 213-219 (2004)
G A Reichard et al.
Diabetes, 35(6), 668-674 (1986-06-01)
Plasma acetone turnover rates were measured with the primed continuous infusion of 2-[14C]acetone in patients with moderate to severe diabetic ketoacidosis. Plasma acetone turnover rates ranged from 1.52 to 15.9 mumol X kg-1 X min-1 (108-1038 mumol X 1.73 m-2
H K Vaddi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 91(7), 1639-1651 (2002-07-13)
The respective alcoholic terpenes carvacrol, linalool, and alpha-terpineol were used at 5% w/v in propylene glycol (PG) to increase the in vitro permeation of haloperidol (HP) through human skin. The possible enhancement mechanism was then elucidated with HP-stratum corneum (SC)
R S Rajasenan et al.
Toxicology and applied pharmacology, 135(1), 89-99 (1995-11-01)
Engrafting components of human immune systems in severe combined immunodeficient (SCID) mice has been utilized to investigate the pathogenesis of several human autoimmune diseases and may provide a model for studying idiosyncratic drug toxicity. The purpose of this investigation was