安全性情報
1576683
USP
ジカプリン酸プロピレングリコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
デカン酸とオクタン酸およびプロピレングリコールの混合ジエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H40O4
CAS番号:
分子量:
356.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propylene glycol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCC.OC(=O)CCCCCCC.OC(CO)C
InChI
1S/C10H20O2.C8H16O2.C3H8O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;1-3(5)2-4/h2-9H2,1H3,(H,11,12);2-7H2,1H3,(H,9,10);3-5H,2H2,1H3
InChI Key
YZWQUQVFVLJWCS-UHFFFAOYSA-N
詳細
本製品は、現行の薬局方で定められた表示および規格に基づいて提供されています。安全データシートや添付文書等、本製品の資料として提供される情報はすべて現行の薬局方で定められた記載事項に基づいて作成、発行されています。
更なる情報及びサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アナリシスノート
これらの製品は試験・分析用です。人や動物に投与することを意図したものではなく、疾患の診断や治療に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
1576683-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2