Merck
1576708
USP
プロピレングリコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,2-プロパンジオール, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
propylene glycol
自己発火温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図したプロピレングリコールUSP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイおよび不純物分析用の標準原液、標準溶液、サンプル溶液、システム適合性溶液、および感度溶液の調製にも使用されます:
  • ジラウリン酸プロピレングリコール
  • フェニトインナトリウム注射液
  • ヒドロキシプロピルベータデックス
  • ブチレングリコール
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
1576708-1G:
1576708-5X1ML:
1576708-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Butylene Glycol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5653-5653 (2020)
Hydroxypropyl Betadex
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(5), 5818-5818 (2020)
Phenytoin Sodium Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5), 3534-3534 (2020)
Propylene Glycol Dilaurate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(3), 5989-5989 (2013)
J S LaKind et al.
Critical reviews in toxicology, 29(4), 331-365 (1999-08-18)
The purpose of this article is to review and interpret the scientific literature on the mammalian toxicity of ethylene glycol (EG) and propylene glycol (PG), with the goal of comparing the toxicity of the two chemicals. This type of review