Merck
398039
Sigma-Aldrich
1,2-プロパンジオール
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
1,2-PDO, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
不純物
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
強熱残分
≤0.005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-アルカンジオールの1種である1,2-プロパンジオールは工業的に重要な化学物質です。需要の増大に伴い、主に安価なグリセロールを開始物質とした、多くの環境に優しい合成方法が提案されています。中間体、ビルディングブロックおよびポリマー合成の原料となります。
アプリケーション
1,2-プロパンジオールは次のようなプロセスで用いられます:
  • プロピレンカーボナートの環境に優しい合成
  • 環境に優しい触媒酸化による乳酸の生産
  • 触媒脱水化によるプロパナールの生成
その他情報
カタログ番号398039-4X2Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル398039-2Lをご注文ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398039-4X2L:
398039-VAR:
398039-BULK:
398039-25ML:
398039-2L:
398039-500ML:
398039-6X500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient one-pot production of 1, 2-propanediol and ethylene glycol from microalgae (Chlorococcum sp.) in water.
Miao G, et al.
Green Chemistry, 17(4), 2538-2544 (2015)
One-pot tandem processing of glycerol stream to 1, 2-propanediol with methanol reforming as hydrogen donor reaction.
Vasiliadou ES, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 163, 258-266 (2015)
Catalytic Dehydration of 1,2-Propanediol into Propanal over Ag-Modified Silica-Alumina.
Sun D, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 43(4), 450-452 (2014)
Catalytic conversion of ethyl lactate to 1,2-propanediol over CuO.
Zhang S, et al.
Chinese Journal of Chemical Engineering (2015)
Microwave assisted process intensification of lipase catalyzed transesterification of 1, 2 propanediol with dimethyl carbonate for the green synthesis of propylene carbonate: Novelties of kinetics and mechanism of consecutive reactions.
Yadav GD, et al.
Chemical Engineering Journal, 281, 199-208 (2015)