Merck
G005093
GCによる1,2-アルキルジオールエナンチオマー (O-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 80 °C, 5 °C/min to 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: various alkyldiol enantiomers (O-TFA derivatives)
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)