Merck
79033
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
Octane-1,2-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
146.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム:
flakes
アッセイ:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
flakes
SMILES記法
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI Key
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79033-500MG:
79033-VAR:
79033-BULK:
79033-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)