Merck
GCによる1,2-アルキルジオールエナンチオマー (O-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによる1,2-アルキルジオールエナンチオマー (O-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
1,2-プロパンジオール
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
1,2-プロパンジオール
tested according to Ph. Eur.
1,2-プロパンジオール
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5%
1,2-プロパンジオール
analytical standard
(R)-(−)-1,2-Propanediol
96%
(S)-(+)-1,2-プロパンジオール
96%
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
1,2-ヘキサンジオール
98%
1,2-オクタンジオール
98%
1,2-Propanediol-d8
98 atom % D
1,2-プロパンジオール
ACS reagent, ≥99.5%
1,2-ペンタンジオール
96%
1,2-プロパンジオール
ReagentPlus®, 99%
1,2-Propane-d6-diol
98 atom % D
1,2-Propanediol-1,2-13C2
99 atom % 13C
1,2-プロパンジオール
SAJ first grade, ≥99.0%
1,2-プロパンジオール
SAJ special grade, ≥99.0%
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
80 °C, 5 °C/min to 130 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
various alkyldiol enantiomers (O-TFA derivatives)