Merck
487201
Sigma-Aldrich
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
別名:
Propylene glycol-(OD)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OD)CH2OD
CAS番号:
分子量:
78.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487201-VAR:
487201-10G:
487201-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)