Merck
180912
Sigma-Aldrich
ポリ(アクリロニトリル-co-ブタジエン)
acrylonitrile 37-39 wt. %
別名:
1,3-ブタジエン-アクリロニトリル共重合体, アクリロニトリル-1,3-ブタジエン共重合体, アクリロニトリル-ブタジエン共重合体, ポリ(アクリロニトリル-ブタジエン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
slab/chunk
品質水準
組成
acrylonitrile, 37-39 wt. %
粘度
70-80, Mooney(lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Synthesis, Characterization and Studies of Chemically Modified Poly (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) through Nitrile Functionalization:この論文では、特性を向上させた新材料を開発するため、特にニトリル官能基化によるポリ(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)(ABS)の化学修飾について探索しています(George et al., 2023)。
  • Poly (acrylonitrile-co-butadiene) as polymeric crosslinking accelerator for sulphur network formation:この研究では、硫黄ネットワーク形成における架橋促進剤としてのポリ(アクリロニトリル-co-ブタジエン)の使用について調査し、エラストマーの機械的特性に対する影響を調べています(Hait et al., 2020)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
180912-250G:
180912-100G:
180912-BULK:
180912-VAR:
180912-100G-PW:
180912-250G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)