Merck
432490
Sigma-Aldrich
ポリスチレン-ブロック-ポリブタジエン
30 wt.% styrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
beads
melt index
10 g/10 min (200°C/5.0kg)
含みます
phenolic as antioxidant
硬度
61 (Shore A)
粘度
8.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
溶解性
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
延長
ASTM D 412 - 600% (ultimate)
アプリケーション
ホットメルト接着剤、シーラント、アスファルト、およびオイルジェルの成分。ポリマー、熱硬化性樹脂、および一般的なゴム配合用の改質剤。直接成形または押出成形された自動車部品、スポーツ用品、履物類、およびフィルム。
特徴および利点
溶融液と溶液の加工を容易にする高い強度と低い粘性。 高温劣化によって架橋が生じます。-65°Cまで柔軟性があります。優れた電気絶縁体です。酸とアルカリに耐性があります。
物理的形状
熱可塑性エラストマー
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
432490-VAR:
432490-500G:
432490-BULK:
432490-1KG:
432490-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sneha B Chakrapani et al.
The Analyst, 144(5), 1679-1686 (2019-01-19)
The accurate characterization of relative composition in multicomponent polymer systems such as statistical copolymers, block copolymers, and polymer blends is critical to understanding and predicting their behavior. Typically, polymer compositional analysis is performed using 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy