フォーム
pellets
品質水準
melt index
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
組成
maleic anhydride, ~2 wt. %
硬度
75 (Shore A)
粘度
12.5 poise, 15 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
溶解性
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
伸長
ASTM D 412 - 500% (ultimate)
SMILES記法
C=C.C=CC=C.O=C1OC(=O)C=C1.C=Cc2ccccc2
InChI Key
WBWITWZSMYQPNN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
物理的形状
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432431-BULK:
432431-250G:
432431-1KG:
432431-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック