Merck
427845
Sigma-Aldrich
ポリプロピレン-graft-マレイン酸無水物
viscosity 425 cPs
別名:
マレイン酸コポリマー, マレイン酸化コポリマー, マレイン酸化ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
beads
組成
maleic anhydride, 8-10 wt. %
粘度
4.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
mp
156 °C
酸性度指数
40.0‑55.0(mg-KOH)
転移温度
softening point 157 °C (ring and ball)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O1C(=O)C=CC1=O.CC=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
InChI Key
DBVUAFDZHKSZJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
研磨剤用滑り止め、充填剤入りポリプロピレンおよびポリマ-アロイ用カップリング添加剤、顔料分散剤、ABSなどのプラスチック加工助剤。
特徴および利点
高溶融性の、固い、乳化ワックスです。マレイン酸無水物とグラフト重合した結果、親水性を有します。
物理的形状
結晶性、アイソタクチック、修飾ホモポリマ-です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
427845-250G:
427845-BULK:
427845-VAR:
427845-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)