フォーム
pellets
品質水準
melt index
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
組成
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
methyl acrylate, 25 wt. %
硬度
70 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
39 °C (lit.)
転移温度
softening point <40 °C (Vicat, 1kg load, ASTM D 1525)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C=C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C4H6O2.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-3-4(5)6-2;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;3H,1H2,2H3;1-2H2
InChI Key
CNJPFZOQZWIGIB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
433640-1KG:
433640-VAR:
433640-BULK:
433640-250G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)