Merck
182249
Sigma-Aldrich
ポリ(メチルメタクリラート-co-エチルアクリラート)
ethyl acrylate <5 wt. %, average Mn ~39,500 by GPC, average Mw ~101,000 by GPC, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]X[CH2CH(CO2C2H5]Y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
自己発火温度
580 °F
分子量
average Mn ~39,500 by GPC
average Mw ~101,000 by GPC
組成
ethyl acrylate, <5 wt. %
転移温度
Tg (DSC) 104 °C (onset)
SMILES記法
O(CC)C(=O)C=C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/2C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3-5(6)7-4-2/h1H2,2-3H3;3H,1,4H2,2H3
InChI Key
XPNLOZNCOBKRNJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ポリ(メチルメタクリレート--エチルアクリレート) (PMMAEA)コポリマーは、フェノール性誘導体との単相混合物を調製するために使用することができます。PMMAEAは、ラテックス相互貫入ポリマーネットワーク(LIPNs)の形成に使用することができます。PMMAEA膜が、水溶液からの重金属イオンの分離に使用されたとの報告があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
182249-1KG:
182249-25G:
182249-BULK:
182249-VAR:
182249-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Horisawa et al.
Drug development and industrial pharmacy, 26(12), 1271-1278 (2001-01-09)
Some acidic nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are poorly soluble in the stomach. In this study, M-5011, d-2-[4-(3-methyl-2-thienyl) phenyl] propionic acid, was used as a model substance. To increase the dissolution rate of M-5011, a solid dispersion of M-5011 was prepared
Acrylates?Advances in Research and Application (2012)
n?Butyl acrylate based latex interpenetrating polymer networks used as processing modifiers and impact modifiers of poly (vinyl chloride).
Zhang L, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(2), 1168-1173 (2004)
A Telefoncu et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 26(3), 311-317 (1990-12-01)
Pancreatic lipase (EC 3.1.1.3) was immobilized by entrapping in a commercial preparation of acrylic/methacrylic acid ester-based copolymer (Eudragit E 30 D). The activity of the immobilized lipase beads with a diameter of 1.5-2.0 mm was found to be lower than
A Y Lin et al.
AAPS pharmSci, 3(2), E14-E14 (2001-12-14)
This study investigates the crystallization of the endogenous surfactant nonoxynol 100 in Eudragit NE30D-free films during storage and the influences of nonoxynol 100 on the dissolution of diphenhydramine hydrochloric acid (HCl) pellets coated with Eudragit NE30D before and after aging
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.