Merck
474037
Sigma-Aldrich
Poly(butyl methacrylate-co-methyl methacrylate)
average Mw ~150,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)[CO2(CH2)3CH3]]X[CH2C(CH3)(CO2CH3)]Y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mw ~150,000
還元粘度
50-60 cm3/g(20 °C)(lit.)
酸性度指数
1‑2 mg KOH/g
転移温度
Tg (DSC) 52 °C (onset)
溶解性
esters, ketones, glycol ethers and aromatics: soluble
ethanol and water: insoluble
密度
1.08 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
InChI Key
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Binding agent for printing inks and foil, hardboard and ceramic lacquers.
Poly(butyl methacrylate-co-methyl methacrylate) (P(BMA-co-MMA) ) may be used to synthesize porous interpenetrating polymer network (IPN) with low-density polymers. These IPN structures are applicable as membranes for separation of liquid mixtures due to their high mechanical strength and selectivity. P(BMA-co-MMA) particles may be used to encapsulate single non-aggregated semiconducting quantum dots (QDs) for size enlargement.These hybrid organic/inorganic nanostructures may be used as single photon sources.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
474037-250G:
474037-5G:
474037-VAR:
474037-500G:
474037-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Morphology of crosslinked poly (butyl methacrylate-co-methyl methacrylate) porous membranes.
Lim B Y and Kim S C
Journal of Membrane Science , 209(1), 293-307 (2002)
Synthesis, electron irradiation modification and characterization of polyethylene/poly (butyl methacrylate?co?methyl methacrylate) interpenetrating polymer network.
Hu J, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 9(10?11), 746-751 (1998)
Encapsulating of single quantum dots into polymer particles.
Gao Y, et al.
Colloid and Polymer Science, 286(11), 1329-1334 (2008)
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.