アッセイ
97%
フォーム
solid
不純物
2% ethyl alcohol
mp
198 °C (dec.) (lit.)
λmax
740 nm
SMILES記法
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C=C\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C29H33N2.HI/c1-28(2)22-16-12-14-18-24(22)30(5)26(28)20-10-8-7-9-11-21-27-29(3,4)23-17-13-15-19-25(23)31(27)6;/h7-21H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JKXWXYURKUEZHV-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
252034-BULK:
252034-100MG:4548173993225
252034-VAR:
252034-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.