Merck
425311
Sigma-Aldrich
IR-780 よう化物
Dye content ≥95 %
別名:
2-[2-[2-クロロ-3-[(1,3-ジヒドロ-3,3-ジメチル-1-プロピル-2H-インドール-2-イリデン)エチリデン]-1-シクロヘキセン-1-イル]エテニル]-3,3-ジメチル-1-プロピルインドリウムヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44ClIN2
CAS番号:
分子量:
667.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
組成
Dye content, ≥95%
mp
232-234 °C (lit.)
λmax
780 nm
SMILES記法
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C36H44ClN2.HI/c1-7-24-38-30-18-11-9-16-28(30)35(3,4)32(38)22-20-26-14-13-15-27(34(26)37)21-23-33-36(5,6)29-17-10-12-19-31(29)39(33)25-8-2;/h9-12,16-23H,7-8,13-15,24-25H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
詳細
IR-780ヨウ化物は、近赤外線親油性陽イオンヘプタメチン蛍光色素です。良好な蛍光強度を有し、光熱治療剤として使用できます。780nmの光吸収スペクトルを示し、内科的治療のための音響力学的治療剤として有用です。
アプリケーション
IR-780系色素は、腫瘍の画像撮影や標的治療のための生物医学的応用やドラッグデリバリーに使用できる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425311-VAR:
425311-250MG:
425311-1G:4548173988597
425311-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sentinel lymph node mapping by a near-infrared fluorescent heptamethine dye
Zhang C, et al.
Biomaterials, 31(7), 1911-1917 (2010)
Preferential accumulation of the near infrared heptamethine dye IR-780 in the mitochondria of drug-resistant lung cancer cells
Wang Y, et al.
Biomaterials, 35(13), 4116-4124 (2014)
IR-780 dye loaded tumor targeting theranostic nanoparticles for NIR imaging and photothermal therapy
Yue C, et al.
Biomaterials, 34(28), 6853-6861 (2013)
A Reum Son et al.
Scientific reports, 5, 14713-14713 (2015-10-02)
The effectiveness of systemic rheumatoid arthritis (RA) treatments is limited by difficulties in achieving therapeutic doses within articular joints. We evaluated the ability of intra-articular administration of injectable formulations to synergistically enhance repair of RA joints. Methotrexate-loaded hyaluronic acid (Met-HA)
IR-780 dye as a sonosensitizer for sonodynamic therapy of breast tumor
Li Y, et al.
Scientific Reports, 6(28), 25968-25968 (2016)