品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
InChI Key
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
661740-VAR:
661740-1G:
661740-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
非常に短い側鎖を持つアクイビオン(Aquivion)パーフルオロスルホン酸膜は、高い軟化点(高温での動作が可能)、高い水分保持力、耐酸化性、耐熱性が高い、低い相対湿度でも高いプロトン導電性を示す、高い膜耐久性などの優れた特長を備え、燃料電池や電気分解装置に利用されています。
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.