フォーム
granular
品質水準
分子量
average Mn ~130,000
average Mw ~220,000 by LS
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
n2c(cccc2)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C7H7N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-7H,1H2;2-6H,1H2
InChI Key
USDNTLSSMWDFHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
184608-BULK:
184608-VAR:
184608-50G:
184608-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
非常に短い側鎖を持つアクイビオン(Aquivion)パーフルオロスルホン酸膜は、高い軟化点(高温での動作が可能)、高い水分保持力、耐酸化性、耐熱性が高い、低い相対湿度でも高いプロトン導電性を示す、高い膜耐久性などの優れた特長を備え、燃料電池や電気分解装置に利用されています。
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.