詳細
ポリ(4-ビニルピリジン)(PVP)は、表面に存在する原子の固定化による表面改質に用いられる、ピリジン含有ポリマーです。
アプリケーション
PVPは、下記のようなさまざまなアプリケーションで使用することができます:
- 抗菌表面の作成
- pH感知システムの開発
- 3D分子レベル配列システム
- 耐腐食性コーティング
- 色素増感太陽電池(DSSC)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472344-VAR:
472344-25G:
472344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly (4-vinylpyridine) and poly (4-vinylpyridine poly-3-oxide ethylene) as corrosion inhibitors for Cu60-Zn40 in 0.5 M HNO3
Anti-Corrosion Methods and Materials, 48(5), 304-308 (2001)
Tailored 3D mechanical metamaterials made by dip-in direct-laser-writing optical lithography
Advanced Materials, 24(20), 2710-2714 (2012)
Temperature-responsive properties of poly (4-vinylpyridine) coatings: influence of temperature on the wettability, morphology, and protein adsorption
Royal Society of Chemistry Advances, 6(90), 87469-87477 (2016)
Supramolecular polymers (2016)
Synthesis, Characterization and Application of Poly (4-vinylpyridine)-Supported Broensted Acid as Reusable Catalyst for Acetylation Reaction.
ChemInform, 42(20) (2011)