Merck
436224
Sigma-Aldrich
ポリ(4-ビニルフェノール)
greener alternative
average Mw ~25,000
別名:
PVP, ポリ(4-ヒドロキシスチレン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4OH)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
intrinsic viscosity parameters α=0.50, k=9.71 × 10-4 dL/g 25°C, in THF
品質水準
フォーム
powder
分子量
average Mw ~25,000
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
固有粘度
(α=0.50, k=9.71 × 10-4)
mp
360 °C (dec.)
転移温度
Tg 130-185 °C
溶解性
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(4-ビニルフェノール)(PVP)は、無毒性で低コストのフィルムを形成することにより付着を改善するための層として主に使用される高分子架橋剤です。PVPは、1分子あたり100を超えるヒドロキシル基で構成される酸性高分子であり、フィルムに高い安定性と錯体形成をもたらします。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上を順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品は、より環境に配慮したグリーン代替品の「イネーブリング(可能にする)製品」カテゴリーに属しているため、「エネルギー効率を考慮した設計」と一致しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
フォトレジストのノボラック樹脂の代替品、接着促進剤、ホットメルト接着剤の耐熱性の改善、金属表面処理。誘導品は、プラスチックの酸化防止剤、難燃剤に使用されます。表面特性を改質し、耐衝撃性を改善するポリマ-ブレンド成分です。
架橋PVPは、低電圧単層カーボンナノチューブ(SWCNT)をベースとする薄膜トランジスターを作製するための誘電体として使用できます。有機半導体薄膜トランジスターは、光耐性を有する障壁層としてPVPを使用しているため、銀ナノ粒子(AgNP)、酸化チタン(TiO2および酸化グラフェン(GO)などのさまざまな電荷輸送ナノ粒子でのコーティングが可能です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
436224-BULK:
436224-25G:
436224-VAR:
436224-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dielectric property study of poly (4-vinylphenol)-graphene oxide nanocomposite thin film
AIP Conference Proceedings, 1953(1), 050051-050051 (2018)
Highly flexible printed carbon nanotube thin film transistors using cross-linked poly (4-vinylphenol) as the gate dielectric and application for photosenstive light-emitting diode circuit
Xing Z, et al.
Carbon, 133, 390-397 (2018)
Ionization of covalent immobilized poly (4-vinylphenol) monolayers measured by ellipsometry, QCM and SPR
Uppalapati S, et al.
Applied Surface Science, 343, 166-171 (2015)
Poly (4-vinylphenol) as a new stable and metal-free sensitizer of titania for visible light photocatalysis through ligand-to-metal charge transfer process
Zhang G, et al.
Catalysis Today, 281, 109-116 (2017)
Enhanced adhesion mechanisms between printed nano-silver electrodes and underlying polymer layers
Sekine T, et al.
Nanotechnology, 26(32), 321001-321001 (2015)
資料
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.