Merck
434124
Sigma-Aldrich
ポリ(4-クロロスチレン)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
別名:
p -Chlorostyrene polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw ~75,000 by GPC
転移温度
Tg 106 °C
SMILES記法
Clc1ccc(C=C)cc1
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
434124-1G:
434124-5G-PW:
434124-BULK:
434124-VAR:
434124-5G:
434124-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)