Merck
181366
Sigma-Aldrich
ポリ(4-ブロモスチレン)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
別名:
4-Bromostyrene homopolymer, p -Bromostyrene homopolymer, Poly(p -bromostyrene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4Br)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw ~65,000 by GPC
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181366-BULK:
181366-1G:
181366-5G:
181366-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)