Merck
182273
Sigma-Aldrich
ポリ(4-メチルスチレン)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
別名:
4-メチルスチレンホモポリマー, p-メチルスチレンポリマー, ポリ(4-ビニルトルエン), ポリ(p-メチルスチレン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
分子量
average Mw ~72,000 by GPC
転移温度
Tg 106 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182273-25G:
182273-VAR:
182273-BULK:
182273-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1