分子量
average Mn ~55,000
average Mw ~100,000 by GPC/MALLS
SMILES記法
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/C27H29Cl3/c1-20(25-11-7-23(18-29)8-12-25)16-27(26-13-9-24(19-30)10-14-26)15-6-21-2-4-22(17-28)5-3-21/h2-5,7-14,20,27H,6,15-19H2,1H3
InChI Key
QBVHDIKGDQTDMC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ(ビニルベンジルクロリド)は、次の用途で使用できます:
- アルカリ性アニオン交換膜水電解槽(AAEMWE)の作製のための前駆体として
- 燃料電池用のアニオン交換膜の作製のための水酸化物伝導性ポリマーとして
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
182532-VAR:
182532-25G:
182532-50G:
182532-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック