アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.626 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1,9H2
InChI Key
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 細菌性セルロース(BC)ナノフィブリルネットワークの表面改質のために導電性ポリビニルアニリン/ポリアニリン(PVAN/PANI)二重層を調製するモノマー。本材料は神経再生医療用の電気化学バイオセンサーとして利用することができます。
- 水銀とシステインを検出するin vivo蛍光バイオセンサーのカーボンナノドットを機能させるため。
- 治癒用途の導電性と生体適合性を有するヒドロゲルを調製するための前駆体として。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
536180-5G:
536180-1G:
536180-VAR:
536180-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック