Merck
560839
Sigma-Aldrich
3-ビニルアニリン
97%
別名:
3-アミノスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
含みます
KOH as inhibitor
屈折率
n20/D 1.611 (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2
InChI Key
IFSSSYDVRQSDSG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560839-5G:
560839-BULK:
560839-1G:
560839-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Zarco-Fernández et al.
Talanta, 162, 612-617 (2016-11-14)
A new selective polymer has been developed (Patent: P201500704) with high mercury sorption capacity. The combination of this material with a Direct Mercury Analyser (DMA80) has overcome important limitations of this equipment for mercury determination of complex matrix samples, like
H Al-Sagur et al.
Biosensors & bioelectronics, 92, 638-645 (2016-11-12)
Herein, we report a scalable synthesis of multifunctional conducting polyacrylic acid (PAA) hydrogel (MFH) integrated with reduced grapheme oxide (rGO), vinyl substituted polyaniline (VS-PANI) and lutetium Phthalocyanine (LuPc