アッセイ
97%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 6
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency:
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
141003-BULK:
141003-VAR:
141003-25G:
141003-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック