Merck
369608
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)スチレン
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
別名:
4-ビニルベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
172.15
Beilstein:
1863548
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChI Key
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
369608-250MG:
369608-1G:
369608-BULK:
369608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2