アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1000 ppmのp-tert-ブチルカテコ-ルを重合禁止剤として含有します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.0 °F - closed cup
引火点(℃)
77.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
563072-1G:
563072-5G:
563072-BULK:
563072-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック