Merck
C71203
Sigma-Aldrich
4-クロロスチレン
97%, contains 500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
138.59
Beilstein:
1098859
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.68 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI Key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-クロロスチレンは、para-ハロゲン化スチレン誘導体です。過酸化ベンゾイル(開始剤)の存在下で、エチレン-プロピレン-ジエンターポリマー(EPDM)上にアクリロニトリル(AN)とグラフト共重合します。
アプリケーション
4-クロロスチレンは以下のような研究に用いられることがあります。
  • 構造活性相関(SAR)の開発によるスチレンのビニル基の化学的および生化学的特性の研究。
  • 銅(I)の新しいビス(ピラゾリル)ボラトオレフィン錯体の調製。
  • 4-置換スチレンのカチオン性Heck反応における位置選択性を調査するため。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C71203-10G:
C71203-BULK:
C71203-50G:
C71203-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guido Pampaloni et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (29)(29), 3576-3583 (2006-07-21)
New bis(pyrazolyl)borato olefin complexes of copper(I) of general formula Cu[BH2(3,5-(CF3)2Pz)2](olefin) have been prepared (olefins: coe = cyclooctene, van = 4-vinylanisole, clsty = 4-chlorostyrene, tevs = triethylvinylsilane, fn = fumaronitrile). The structures of Cu[BH2(3,5-(CF3)2Pz)2](L), L = coe, van, tevs, fn, have
Reactivity and regioselectivity in the Heck reaction: Hammett study of 4-substituted styrenes.
Fristrup P, et al.
Organometallics, 23(26), 6160-6165 (2004)
Synthesis and properties of acrylonitrile-EPDM-4-chlorostyrene graft copolymer.
Park D-J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 44(4), 727-735 (1992)
Wei Chen et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 29(2), 152-153 (2011-05-31)
To establish a rapid gas chromatographic method for determination of o-chlorostyrene in the air of workplace. The air samples were collected by syringes, injected directly to the GC system, and then separated by a FFAP capillary column (30 m ×
Jou-Ku Chung et al.
Toxicology letters, 210(3), 353-359 (2012-03-01)
Styrene is one of the most important industrial intermediates consumed in the world and is mainly used as a monomer for reinforced plastics and rubber. Styrene has been found to be hepatotoxic and pneumotoxic in humans and experimental animals. The