Merck
132675
Sigma-Aldrich
3-ブロモスチレン
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
別名:
1-Bromo-3-ethenylbenzene, 1-Bromo-3-vinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4Br
CAS番号:
分子量:
183.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI Key
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132675-VAR:
132675-1G:
132675-5G:
132675-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)