詳細
β-ブロモスチレンは、α,β-不飽和芳香族ハロゲン化物です。ケイ皮酸の触媒的Hunsdiecker反応(CHR)により合成されます。通常、置換アルケンや対応するアセチレンを調製するための前駆体として、また天然化合物や抗生物質の全合成に利用されています。
アプリケーション
β-ブロモスチレンは、シンナモニトリルの調製を目的とするワンポット法で使用されました。また、純粋なエチル Z-およびE-α,α-ジフルオロ-4-フェニル-3-ブテノアートおよび1,3-ジフェニル-1-ブテンの調製に使用されました。ジクロロ[1,1′-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]ニッケル(II) 触媒の存在下でのtert-ブチルマグネシウムクロリドとのクロスカップリング反応による、β-tert-ブチルスチレンの合成に使用されます。また、アルキンの存在下でニッケルカルボニルと反応させることにより、γ-ブト-2-エノラクトンを調製するのにも使用されます。
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
157449-BULK:
157449-100G:
157449-VAR:
157449-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The reaction of ?-bromostyrene with nickel carbonyl in the presence of alkynes.
Journal of Organometallic Chemistry, 46(2), 375-377 (1972)
Enantioselective Preparation of C2-Symmetrical Ferrocenyl Ligands for Asymmetric Catalysis.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 4(5), 950-968 (1998)
Cross-Coupling of Tertiary Alkyl Grignard Reagents with β-Bromostyrene Catalyzed by Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel (II).
Chemistry Letters (Jpn), 9(6), 767-768 (1980)
New method for the synthesis of β-bromostyrenes.
Russian Chemical Bulletin, 50(8), 1401-1405 (2001)
Catalytic Hunsdiecker Reaction and One-Pot Catalytic Hunsdiecker-Heck Strategy: Synthesis of α, β-Unsaturated Aromatic Halides, α-(Dihalomethyl) benzenemethanols, 5-Aryl-2, 4-pentadienoic acids, Dienoates and Dienamides.
Tetrahedron, 56(10), 1369-1377 (2000)