Merck
C80687
Sigma-Aldrich
trans-シンナムアルデヒド
97%
別名:
trans-3-フェニル-2-ピプロペナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1071571
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.622 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
mp
−9-−4 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChI Key
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トランス-桂皮アルデヒドは、下記の用途で使用されています:
  • 切りたて果物の賞味期限を延長させることができる、抗菌可食性コーティングのトランス-桂皮アルデヒド-β-シクロデキストリン複合体の合成。
下記の用途に使用することができます:
  • 官能化フラン合成のための前駆体として。
  • SBA-15担持銅‐クロム混合酸化物ナノ粒子(CuCr/SBA-15)を触媒とした水素化によるヒドロシンナミルアルコールの合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C80687-BULK:
C80687-25G:
C80687-1KG:
C80687-VAR:
C80687-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multilayered antimicrobial edible coating and its effect on quality and shelf-life of fresh-cut pineapple (Ananas comosus).
Mantilla N, et al.
LWT--Food Science and Technology, 51(1), 37-43 (2013)
Enhancing the performance of SBA-15-supported copper catalysts by chromium addition for the chemoselective hydrogenation of trans-cinnamaldehyde.
Dragoi B, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(9), 2319-2329 (2013)
A Facile One-Pot Synthesis of Amino Furans Using Trans-Cinnamaldehyde in the Presence of Nucleophilic Isocyanides.
Asghari S and Qandalee M
Acta Chimica Slovenica, 54(3), 341-350 (2007)
Development of a multilayered antimicrobial edible coating for shelf-life extension of fresh-cut cantaloupe (Cucumis melo L.) stored at 4 C.
Marti?on ME, et al.
LWT--Food Science and Technology, 56(2), 341-350 (2014)
Improved multilayered antimicrobial alginate-based edible coating extends the shelf life of fresh-cut watermelon (Citrullus lanatus).
Sipahi RE, et al.
LWT--Food Science and Technology, 51(1), 9-15 (2013)