Merck
108197
Sigma-Aldrich
シンナミルアルコール
98%
別名:
3-フェニル-2-プロペン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
1903999
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
glycerol: soluble
organic solvents: freely soluble
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChI Key
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シンナミルアルコールは、重合時に連鎖移動剤として使用される有機構成要素です。シンナミルアルコールは、メノポーラスアルミノシリケートを触媒として用いて、嵩高い芳香族化合物2,4-ジ-tert-ブチルフェノールのフリーデル・クラフツアルキル化を引き起こします。空気中で部分的酸化を受け、一連のBi-Pt/アルミナ触媒上にシンナムアルデヒドを形成します。香水やデオドラント組成物にも使用されます。
アプリケーション
シンナミルアルコールは、アルミニウム含有メソポーラスエタン-シリカ触媒を用いたシンナミルアルコールによる、2,4-ジ-tert-ブチルフェノールのアルキル化の研究に用いられました。シンナミルアルコールは、二酸化チタンに担持された金ナノ粒子がアルコールとアミンの酸化的カップリングを触媒して、対応するイミンを形成するのを研究するために用いられました
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
108197-5G:
108197-500G:
108197-BULK:
108197-100G:
108197-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
RIFM fragrance ingredient safety assessment, cinnamyl alcohol, CAS Registry Number 104-54-1
AM Api, et al.
Food And Chemical Toxicology, 141, 111337-111337 (2020)
Mesoporous aluminosilicate MCM-41 as a convenient acid catalyst for Friedel-Crafts alkylation of a bulky aromatic compound with cinnamyl alcohol.
Armengol E, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 5, 519-520 (1995)
Selective oxidation of cinnamyl alcohol to cinnamaldehyde with air over Bi-Pt/alumina catalysts.
Mallat T, et al.
J. Catal., 153(1), 131-143 (1995)
Hydrothermal stability and catalytic activity of aluminum-containing mesoporous ethane-silicas.
Yang Q, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(23), 7934-7937 (2004)
Formation of imines by selective gold-catalysed aerobic oxidative coupling of alcohols and amines under ambient conditions.
Kegnaes S, et al.
Green Chemistry, 12(8), 1437-1441 (2010)